Documenti
344277
Sigma-Aldrich
Forskolin, 1,9-Dideoxy-, Coleus forskohlii - CAS 64657-18-7 - Calbiochem
Sinonimo/i:
Forskolin, 1,9-Dideoxy-, Coleus forskohlii - CAS 64657-18-7 - Calbiochem, 7β-Acetoxy-8,13-epoxy-6β-hydroxy-labd-14-en-11-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.50
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (NMR)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1
ZKZMDXUDDJYAIB-SUCLLAFCSA-N
Descrizione generale
This product has been discontinued.
Natural product that does not stimulate adenylate cyclase. For use as a negative control (EC50 >1 mM).
A naturally occurring analog of forskolin that does not stimulate adenylate cyclase (EC50 >1000 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control that does not stimulate adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Altre note
Roscetti, G., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 17.
White, G., et al. 1992. Brain Res.586, 157.
Tehrani, M.H. 1989. Synapse4, 126.
Seamon, K.B., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 5081.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13