341251
Fascaplysin, Synthetic
A cell-permeable red pigment, originally isolated from marine sponge, that acts as a potent, ATP-competitive inhibitor of Cdk4/D1 (IC₅₀ = 0.35 µM).
Sinonimo/i:
Fascaplysin, Synthetic
Saggio
≥98% (NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
brown
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H10N2O.ClH/c21-18-13-6-2-4-8-15(13)20-10-9-12-11-5-1-3-7-14(11)19-16(12)17(18)20;/h1-10H;1H
PWUOOJVYZQILBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CDK4/D1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kirsch, G., et al. 2000. J. Nat. Prod.63, 825.
Soni, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.275, 877.
WGK 1