Vai a
33-126
PIP5-Kinase HTRF Assay
The PIP5 Kinase HTRF Assay kit provides a method for assaying PI(4)P-5 kinases in a homogenous 1920 well format. Suitable for screening of potential inhibitors of these enzymes.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1920 wells
Spedizione prevista il13 ottobre 2026daMerck Life Science S.r.l.
9430,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
9430,00 €
Spedizione prevista il13 ottobre 2026Dettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Application
Used to detect/quantify: PIP5 Kinase
Other Notes
Reaction Buffer (4X)
DM A Detection Reagent
DM C Detection Reagent
DM E Detection Reagent
Phosphatidylinositol 4-phosphate (1mM)
Phosphatidylserine (1mM)
Stop Reagent D
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIP5-Kinase HTRF Assay
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)