260575
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
A specific α-mannosidase I inhibitor that blocks conversion of high mannose to complex oligosaccharides.
Sinonimo/i:
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride, DMJ, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol, HCl
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
LXBIFEVIBLOUGU-KVTDHHQDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
α-mannosidase-I
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fuhrmann, U., et al. 1984. Nature307, 755.
WGK 1