Merck
220
Fuchsin Basic
HARLECO® For staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method
Sinonimo/i:
Fuchsin Basic, Rosanilin, AFB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Peso molecolare:
323.83
UNSPSC Code:
41116130
Colour Index Number:
42510
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
solid
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
visual transition interval
1.0-3.0, yellow to magenta
mp
268-270 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
λmax
545-547 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HARLECO® Fuchsin
220-16 100g Glass Bottle
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method. Chemical indicator, pH range 1.0-3.0. Color change yellow-magenta.
HARLECO® For staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
569-61-9
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML0598-25MG04061832076096
SML0598-5MG04061832076102
102578000304027269905453
102577001004027269905422
102578001004027269905460
102577999904027269906733
102578999904027269906740
102577010004027269905439
102578005004027269905477
WP622205004053252580284
WP612205008436037125225
CBL40404053252283093
Z723851-1EA04061834505129
Z724076-1EA04061834505150
Z724173-1EA04061834509257
SAB4300563-100UG04061832704876
Z623490-1EA04061832944623
Z722731-1EA04061832936192