Informazioni su questo articolo
Application
Tutte
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
9002-93-1