Key Documents
1.94959
Supelco
Ammonium dichromate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammonium dichromate, Ammonium bichromate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2Cr2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità del vapore
8.7 (vs air)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)