Documenti
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Formula condensata:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
laboratory grade
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
solid
Densità
2.05 g/cm3 at at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3