Documenti fondamentali
1.93018
Supelco
Oxalic acid dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Oxalic acid dihydrate
About This Item
Formula condensata:
(COOH)2 · 2 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93018.0521: 500 g , Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1