Vai a
1.93012
Nitric acid
65%, for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Nitric acid solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido nitrico, for analysis EMPARTA®
Quality Segment
storage temp.
20-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93012.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido nitrico
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)