Vai a
1.93000
Acido solforico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
UNSPSC Code:
12352322
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Concentration:
≤100%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C ( -4 °F)
solubility
water: soluble
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93000.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93000.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93000.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c