Vai a
1714-10100
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x100mL
Sinonimo/i:
Campionamento generale, applicazione a elevata purezza, 5 x 100 mL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
2280,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
2280,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Unità a elevata purezza NovaSeptum®, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 100 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
Il campionamento multiplo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo, non solo possono determinare la quarantena del prodotto, ma possono anche richiedere una ripetizione dell'analisi.
Con le unità di campionamento a elevata purezza NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideali per processi asettici e sterili, la tenuta ermetica evita che il campione venga contaminato, dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto delle unità NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad alta purezza sono particolarmente adatte per analisi di sterilità, test dei pirogeni, test delle endotossine, analisi chimiche, analisi del pH, applicazioni di fermentazione e applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Application
Test di sterilità, pirogenici, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Other Notes
Consultare la Dichiarazione sull′origine animale
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
171410050171410250171110050
description
5x100mL
description
5x50mL
description
5x250mL
description
50mL
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyethylene bag, silicone septum (medical grade platinum-cured), polyester body, polyethylene tubing
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi), 50 mL sample volume
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
packaging
pkg of 5 × 100 mL
packaging
pkg of 5 × 50 mL
packaging
pkg of 5 × 250 mL
packaging
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)