Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L V in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium ICP standard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7803-55-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?