166904
Tryptic Soy Broth
bottle of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2