16-272
Anti-acetyl Lysine Antibody, clone 4G12, agarose conjugate
clone 4G12, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G12, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Epigenetics & Nuclear Function
General Post-translation Modification
Histones
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2