Documenti fondamentali
1.51485
Millipore
Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
Temperatura di conservazione
no temp limit
Livello qualitativo
Risultati analitici
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13