1.50193
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 2 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Superspher® RP-18 endcapped LiChroCART™ 250-2, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 2 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (hexylbenzene): ≥ 85000
Symmetry (hexylbenzene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (hexylbenzene): ≥ 5.0