Documenti fondamentali
1.46268
Millipore
Tryptic Soy Broth +LTH
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
Sterilità
sterile; autoclaved
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
nonselective for
Applicazioni
Sterility testing, Microbial examination of non-sterile products
Confezionamento
10 ml in 25 ml tube with yellow cap (100 tubes per box)
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.
Altre note
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.