14-616-M
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 89.9 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA4(8986)
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: MSK2
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
Stato fisico
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2