1.46093
Chocolate Agar +LTH - SDV
90 mm ready-to-use plates for enumeration of total aerobic microbial count
Sinonimo/i:
Chocolate Blood agar, CHOC agar, CBA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
non-compendial
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Profondità
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Settle Plate
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Contenuto correlato
Settle plates for isolators and critical cleanrooms