1.42022
Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Betadex Sulfobutyl ether sodium; SBEBCD; SBE-β-CD, Sulfobutylether-β-Cyclodextrin sodium salt EMPROVE EXPERT Ph Eur,NF
About This Item
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
powder
applicazioni
liquid formulation
parenterals
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3