Vai a
137142
Hexadecyltrimethylammonium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, meets NF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
494,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.940,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
8.710,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
16.520,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H33N(CH3)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
meets NF
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
mp
237-243 °C
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
bulk density
390 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H9151H626952365
form
powder
form
crystalline, powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
agency
meets NF
agency
-
agency
-
agency
-
mp
237-243 °C
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..