13-104
Proteina basica della mielina MBP (myelin basic protein), bovina, purificata
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
2 yr
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... MBP(618684)
Descrizione generale
La proteina basica della mielina (MBP) appartiene alla famiglia delle proteine intrinsecamente disordinate. È localizzata nella guaina isolante che riveste le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale. È una proteina abbondante che si trova nel sistema nervoso centrale (SNC).
Research area: Cell Signaling
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
Applicazioni
La MBP (proteina basica della mielina), bovina, purificata, è stata utilizzata in analisi di Western blotting e come standard nel saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA).
Azioni biochim/fisiol
La proteina basica della mielina (MBP), nota come ‘executive molecule of myelin′, è coinvolta nella formazione della mielina del sistema nervoso centrale (SNC). Elevati livelli di MBP nel liquido cerebrospinale (CSF) vengono rilevati in alcuni disturbi neurologici acuti, come l'esacerbazione della sclerosi multipla, e nelle lesioni cerebrali traumatiche. I livelli di MBP risultano inoltre incrementati nei disturbi cronici progressivi tra cui demenze, tumori a cervello e disturbi metabolici.
MBP can interact with various polyanionic proteins such as actin, tubulin, Ca2+-calmodulin, and clathrin, as well as negatively charged lipids. Upon binding to these proteins, MBP undergoes structural changes. It is believed to function as a membrane actin-binding protein, potentially enabling its involvement in relaying extracellular signals to the cytoskeleton in oligodendrocytes and tight junctions in myelin. External signals received by myelin or cultured oligodendrocytes lead to alterations in the phosphorylation of MBP, indicating its participation in signaling. The peptide MBP4-14 is specific for protein kinase C and is resistant to phosphatase activity. Moreover, MBP is extensively utilized in the "in gel" kinase assay, making it a vital biochemical for studying protein kinase activities.
Qualità
Testato di routine valutando la fosforilazione della MAP chinasi 2/Erk2, attiva (N. di catalogo 14-173)
Stato fisico
MOPS 10 mM, pH 7,0, con azoturo di sodio 0,05%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Altre note
Questo prodotto è di origine bovina. L'esportazione di questo prodotto in alcuni paesi potrebbe essere soggetta a restrizioni. Si prega di contattare il servizio clienti o il distributore locale per informazioni sulla disponibilità del prodotto e sulle opzioni per l′esportazione.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
eLife, 8 (2019-08-14)
Protein kinases are crucial to coordinate cellular decisions and therefore their activities are strictly regulated. Previously we used ancestral reconstruction to determine how CMGC group kinase specificity evolved (Howard et al., 2014). In the present study, we reconstructed ancestral kinases
Purification of myelin basic protein from bovine brain
Protein Expression and Purification, 18(2), 229-234 (2000)
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25302-25308 (2001-04-28)
CEP-1347 (KT7515) promotes neuronal survival at dosages that inhibit activation of the c-Jun amino-terminal kinases (JNKs) in primary embryonic cultures and differentiated PC12 cells after trophic withdrawal and in mice treated with 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine. In an effort to identify molecular
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2860-2865 (2012-02-11)
Approximately 30% of human cancers harbor oncogenic gain-of-function mutations in KRAS. Despite interest in KRAS as a therapeutic target, direct blockade of KRAS function with small molecules has yet to be demonstrated. Based on experiments that lower mRNA levels of
Myelin basic protein: a multifunctional protein
Cellular and Molecular Life Sciences (2006)