12-457
MYPT1 (654-880)
Saggio
≥70% (Coomassie staining, SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Descrizione generale
Origine del prodotto: espresso in E. coli
Proteina substrato di ROK corrispondente agli amminoacidi 654-880 della MYPT1 umana con un tag GST all'estremità N-terminale. PM (Peso Molecolare) = 60 kDa.
Azioni biochim/fisiol
Proteina Target: miosina fosfatasi
Qualità
Testato di routine come substrato in un saggio proteina chinasi.
Stato fisico
100mM tris-HCl pH 8.0, 200mM NaCl, 10mM glutathione e 5μg/ml leupeptina. Soluzione congelata
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare la vial dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
The Journal of biological chemistry, 274(52), 37385-37390 (1999-12-22)
It is clear from several studies that myosin phosphatase (MP) can be inhibited via a pathway that involves RhoA. However, the mechanism of inhibition is not established. These studies were carried out to test the hypothesis that Rho-kinase (Rho-associated kinase)
The Journal of cell biology, 144(4), 735-744 (1999-02-26)
It has been demonstrated previously that during mitosis the sites of myosin phosphorylation are switched between the inhibitory sites, Ser 1/2, and the activation sites, Ser 19/Thr 18 (Yamakita, Y., S. Yamashiro, and F. Matsumura. 1994. J. Cell Biol. 124:129-
Journal of cellular physiology, 220(2), 476-484 (2009-04-25)
Cellular responses are determined by a number of signaling cues in the local microenvironment, such as growth factors and extracellular matrix (ECM). In cultures of mammary epithelial cells (MECs), functional differentiation requires at least two types of signal, lactogenic hormones