Documenti fondamentali
1218
Sigma-Aldrich
Buffer, Phosphate pH 6.8
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
About This Item
Codice UNSPSC:
12161703
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Colore
colorless
pH
6.8 ( in H2O)
Punto di fusione
-0.1 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
HARLECO® Buffer, Phosphate pH 6.8
1218-75 1L Poly Bottle
Applicazioni
Buffer used in Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1