Documenti
1.19754
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HK2O4P · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161703
Numero indice EU:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
tecniche
HPLC: suitable
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.2 - 9.4
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.03
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.11
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1