Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115711
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ion exchanger Amberlite™ IRA-410, suitable for ion chromatography
form
resin
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly basic)
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1100 μm
separation technique
anion exchange
storage temp.
no temp limit
General description
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
Analysis Note
Description: damp brownish-yellow spherules
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Total capacity: ≥ 1.3 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?