114666
Actinomycin D, Streptomyces sp.
Anti-neoplastic antibiotic. Inhibits DNA-primed RNA polymerase by complexing with DNA via deoxyguanosine residues.
Sinonimo/i:
Actinomycin D, Streptomyces sp., Dactinomycin, RNA Polymerase I Inhibitor I, Pol I Inhibitor I
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)
RJURFGZVJUQBHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
serine proteases
cell growth and colony formation in synchronized HeLa cells
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3