1.12310
Silicon standard solution
traceable to SRM from NIST acidic, (NH₄)₂SiF₆ in H₂O 1000 mg/l Si Certipur®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
1000 mg/L Si in H2O
tecniche
ICP: suitable
pH
3.4 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Particle size analysis for non-porous and mesoporous silica: Single-Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (SP-ICP-MS) is utilized to measure particle size and detect bound proteins on non-porous and mesoporous silica microspheres, highlighting its precision in assessing silicon-based carriers in biochemical applications (Miyashita et al., 2024).
- Optimization of thermo-optic phase-shifters: The application of silicon standard solutions is crucial in optimizing double titanium nitride thermo-optic phase-shifter heaters using SOI technology, underscoring the importance of precise silicon calibration standards in semiconductor manufacturing (Krause and Malka, 2023).
Risultati analitici
Determination method: acidimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Protocolli
Il funzionamento efficiente degli impianti e delle attrezzature industriali costituisce una delle condizioni essenziali per poter condurre le proprie produttive in maniera profittevole. Un problema evitabile consiste nella formazione indesiderata di depositi, ovvero incrostazioni, nelle tubazioni, nelle caldaie e nelle turbine, la cui causa principale sono i silicati. Un’analisi rapida e sensibile può permettere di tenere sotto controllo di questo tipo di inconveniente.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.