1.11152
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
oxygenates
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
titrimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3