Documenti fondamentali
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
Livello qualitativo
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Application test: conforms
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1