1.10783
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for X-ray fluorescence analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
930 °C
Solubilità
141.2 g/L
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
330 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Cationi in tracce
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Risultati analitici
Cloruro (Cl): ≤ 50 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicato (come SiO₂): ≤ 100 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (argento): ≤ 5 ppm
Al (Alluminio): ≤ 10 ppm
Ba (Bario): ≤ 5 ppm
Ca (Calcio): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 5 ppm
Co (Cobalto): ≤ 5 ppm
Cr (Cromo): ≤ 5 ppm
Cu (Rame): ≤ 5 ppm
Fe (Ferro): ≤ 10 ppm
Ga (Gallio): ≤ 5 ppm
K (Potassio): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodio): ≤ 20 ppm
Ni (Nichel): ≤ 5 ppm
Pb (Piombo): ≤ 5 ppm
Sr (Stronzio): ≤ 5 ppm
Zn (Zinco): ≤ 5 ppm
Perdita alla combustione (1000 °C): ≤ 1,0%
Densità bulk: circa 50
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Contenuto correlato
La spettroscopia atomica si serve dell’energia assorbita o emessa dagli elettroni per identificare e quantificare la composizione elementale di un campione. Comprende svariate tecniche analitiche tra le quali AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS e XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.