1.09727
Poli(etilenglicole)
4000, for gas chromatography
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>320 °C (DIN 51794)
Potenza
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
53-58 °C
Temp. transizione
flash point 270 °C
Solubilità
500 g/L
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Risultati analitici
McReynolds constant (Benzene): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup