Documenti
1.08409
Supelco
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
for analysis
Sinonimo/i:
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt, Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium magnesium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Peso molecolare:
426.74
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Complexometric reactions
tecniche
titration: suitable
pH
6.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
200 g/L
Densità bulk
730 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Free Magnesium: ≤ 0.01 %
Free EDTA: ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 9.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2