Documenti fondamentali
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
Densità
1.014 g/cm3 at 20 °C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2