Vai a
1.03992
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
extra pure
Sinonimo/i:
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il30 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
295,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
MDL number:
295,00 €
Spedizione prevista il30 settembre 2026Dettagli
​
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Fluorescein sodium is used as fluorescent tracer.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium (C.I. 45350)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)