1.01220
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonium amidosulfonate, Amidosulfonic acid ammonium salt, Ammonium sulfamate, Sulfamic acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.02% In water insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
160 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
132-134 °C
Densità bulk
680 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
In water insoluble matter: ≤ 0.02 %
Melting point: 132.0 - 134.0 °C
pH-value (5 %; water): 4.5 - 5.5
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.2 %
Heavy metals: ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1