Vai a
1.00490
Parteck® ODT
EMPROVE® ESSENTIAL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
261,00 €
25 kg
Spedizione prevista il03 agosto 2026daMerck S.p.A
2.670,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352107
261,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Segment
form
fine powder
particle size
80-220 μm (d50)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
General description
Conoscendo bene le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie di ingegneria delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide. I prodotti del nostro portfolio Parteck® sono in possesso di proprietà particellari uniche, messe a punto appositamente per fornire risultati eccellenti nei processi di pastigliatura, in tecnologie specifiche per il drug delivery o per incrementare la solubilità
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Application
L′eccipiente ODT Parteck® ODT garantisce una rapida disgregazione e una eccezionale resistenza per le compresse orodispersibili. È adatto ai processi di compressione diretta e offre piacevolezza al gusto e alla sensazione in bocca.
Features and Benefits
  • Compresse resistenti a basse forze di compressione
  • Rapida disintegrazione e dissoluzione
  • Nessun pagamento di licenze
  • Alto potenziale di diluizione: fino al 50% di carico del vostro API
  • Le compresse contenenti il sistema eccipiente PARTECK® ODT sono indicate per il rivestimento convenzionale
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.006631.036681.00664
Parteck® ODT EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00490
Parteck® ODT
Parteck LUB MST (MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00663
Parteck LUB MST
D-Mannitolo EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
SAFC
1.03668
D-Mannitolo
Parteck LUB CST (Calcium stearate vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
SAFC
1.00664
Parteck LUB CST
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
particle size
80-220 μm (d50)
particle size
3-7 μm (d50)
particle size
145-200 μm (d50)
particle size
~4 μm (d50)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..