Documenti
1.00163
Supelco
di-Boron trioxide
for silicate analysis
Sinonimo/i:
di-Boron trioxide, Boric anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
215-125-8
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
450 °C
Solubilità
36 g/L
Densità
2.46 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900‑1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for silicate analysis
Applicazioni
Di-boron trioxide - for silicate analysis
Risultati analitici
Chloride (Cl)≤ 0.002 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %Ca (Calcium)≤ 0.002 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %K (Potassium)≤ 0.003 %Mg (Magnesium)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.003 %Subst. not made volatile by methanolic hydrochloric acid (as SO₄)≤ 0.05 %
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)