07-890-I
Anti-phospho PTEN (Ser385) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, phospho PTEN (Ser385), Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer385)
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: This antibody (0.2 µg/mL) detected Ser385 phosphorylation of the dual lipid and protein phosphatase dead C124S PTEN mutant in lysates of C124S PTEN-transfected MDA-MB-468 cells (Lysate courtesy of Dr James Hastie, University of Dundee, UK).
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1