07-848-I
Anti-phospho-IRS1 Antibody (Tyr941)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Insulin receptor substrate 1, Tyr941 phosphorylated, IRS-1, Tyr941 phosphorylated
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr941)
Informazioni sul gene
human ... IRS1(3667)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected IRS1 Tyr941 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from serum-starved HEK293 cells following insulin treatment.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1