Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μL | Spedizione prevista il04 giugno 2026daMerck S.p.A | 506,00 € |
Informazioni su questo articolo
506,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2026Dettagli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CENPA(1058)
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Control Histones (from Hela cells) colcemid-treated or untreated
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone NL41, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..