07-213-IS
Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric (Trial Size) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H4, Anti-dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg3)
Informazioni sul gene
human ... HIST2H4B(554313)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A 1:3,333 dilution from a representative lot immunoprecipitated dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 µg of HeLa and 500ng of HeLa AE cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1