07-2114
Anti-YAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Yorkie homolog, 65 kDa Yes-associated protein, YAP65
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YAP1(10413)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Oxidative Stress
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected YAP1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human liver tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1