07-1521
Anti-phospho-NDRG3 (Ser331) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein NDRG3, Protein Ndr3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
horse, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer331)
Informazioni sul gene
bovine ... Ndrg3(514399)
chimpanzee ... Ndrg3(735544)
human ... NDRG3(57446)
mouse ... Ndrg3(29812)
rat ... Ndrg3(296318)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NDRG3 on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1