Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 679,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
Immunogen
Application
Epigenetica & funzione nucleare
anticorpo anti-fosfo-istone H2A.X (Ser139), clone JBW301, N° Cat. 05-636.
Istoni
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Indicazioni per l'uso: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Estratto di cellule HeLa.
Western blotting:
un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000-1:5.000 ha permesso di rilevare l′istone H2A (patch acido) su estratto acido di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| species reactivity yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse | species reactivity human, vertebrates | species reactivity yeast | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c