07-1458
Anti-ROCK-1/2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Renal carcinoma antigen NY-REN-35, Rho kinase, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase 1, p160 ROCK-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected ROCK-1/2 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1