07-030-AF647
Anti-dimethyl Histone H3 Antibody (Lys4), Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit
Sinonimo/i:
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, Tetrahymena sp.
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2