06-578-I
Anti-PI4-Kinase β
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Unknown, polyclonal
PM
calculated mol wt 91.38 kDa
observed mol wt ~92 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... PI4KB(5298)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PI4-Kinase β in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PI4-Kinase β in HeLa and SH-SY5Y cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PI4-Kinase β in THP-1 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1