06-1372
Anti-acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pLys26)
Informazioni sul gene
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Colcemid treated HeLa acid extract
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1